Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11430.BQ
11430.BU
11430.BQEA
361.01
EUR
11430.BQ
11430.BU
Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈4.45g/m
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 5300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2450 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |