Iridium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11428.FF
11428.FI
11428.FFEA
2546.73
EUR
11428.FF
11428.FI
Iridium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈0.7g/25x25mm
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 5300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2450 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |