Iridium hard ≥99.8% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11427.FF
11427.FI
11427.FFEA
3478.54
EUR
11427.FF
11427.FI
Iridium hard ≥99.8% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈3.5g/25x25mm, Temper: as rolled
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 5300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2450 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |