Tlačiť
Železo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
00737.30 00737.A1
00737.30EA 75.31 EUR
00737.30 00737.A1
Železo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Železo
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Mw: 55.85
Teplota varu: 3000
Teplota tavenia: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010999
Číslo CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109