Železo ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00170.14
00170.30
00170.A1
00170.14EA
74.9
EUR
00170.14
00170.30
00170.A1
Železo ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Železo
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Grey to brown
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 OSN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 13,05109 |