Tlačiť
Železo, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267945-1KG 267945-250G
SIAL267945-1KGEA 193.87 EUR
SIAL267945-1KG SIAL267945-250G
Železo, Sigma-Aldrich®
Železo
Vzorec: Fe
Mw: 55.85
Teplota varu: 3000
Teplota tavenia: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010999
Číslo CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109