Železo ≥99.99% (metals basis), pieces, irregularly shaped 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45090.A1
45090.36
45090.22
45090.A1EA
499.1
EUR
45090.A1
45090.36
45090.22
Železo ≥99.99% (metals basis), pieces, irregularly shaped 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Železo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Grey
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |