Železo ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43240.22
43240.A3
43240.36
43240.22EA
53.27
EUR
43240.22
43240.A3
43240.36
Železo ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Železo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 OSN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05109 |