Železo ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42948.G6
42948.H2
42948.G6EA
231.12
EUR
42948.G6
42948.H2
Železo ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Železo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.03g/m
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |