Železo ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41830.22
41830.36
41830.22EA
28.36
EUR
41830.22
41830.36
Železo ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Železo
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Pale to dark grey
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Teplota varu: 3000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |