Železo ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40500.DJ
40500.DO
40500.DJEA
247.89
EUR
40500.DJ
40500.DO
Železo ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Železo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Teplota varu: 3000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |