Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40493.FF
40493.FI
40493.GH
40493.FFEA
74.21
EUR
40493.FF
40493.FI
40493.GH
Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Železo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.49g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Teplota varu: 3000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |