Tlačiť
Železo ≥99.98% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 78.51 EUR
39708.30 39708.A1 39708.XK
Železo ≥99.98% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Železo
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Mw: 55.85
Teplota varu: 3000
Teplota tavenia: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010999
Číslo CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109