Železo ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39707.FF
39707.FQ
39707.FFEA
61.69
EUR
39707.FF
39707.FQ
Železo ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Železo
Purity: 99.5%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |