Železo ≥99.99% (metals basis), lumps low oxygen, vacuum remelted
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12958.14
12958.22
12958.14EA
346.49
EUR
12958.14
12958.22
Železo ≥99.99% (metals basis), lumps low oxygen, vacuum remelted
Železo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |