Železo ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11380.FF
11380.FI
11380.GH
11380.FFEA
112.56
EUR
11380.FF
11380.FI
11380.GH
Železo ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Železo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈1.23g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |