Železo ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10935.BW
10935.CB
10935.BWEA
250.7
EUR
10935.BW
10935.CB
Železo ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Železo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈6.2g/m
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Teplota varu: 3000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |