Železo ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10213.30
10213.A1
10213.A7
10213.30EA
66.89
EUR
10213.30
10213.A1
10213.A7
Železo ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Železo
Purity: 99.97+%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: 90% 2.5-25mm (0.1-1.0in)
Appearance: Gray
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Mw: 55.85 Teplota varu: 3000 Teplota tavenia: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010999 Číslo CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |