Tlačiť
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
266647-250G 266647-50G
SIAL266647-250GEA 429.4 EUR
SIAL266647-250G SIAL266647-50G
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
OSN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,02488