Tlačiť
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
266639-100G 266639-500G
SIAL266639-100GEA 180.1 EUR
SIAL266639-100G SIAL266639-500G
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
OSN: 3089
ADR: 4.1,II