Tlačiť
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
356867-2.2G 356867-8.8G
SIAL356867-2.2GEA 405.77 EUR
SIAL356867-2.2G SIAL356867-8.8G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488