Tlačiť
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
266655-100G 266655-500G
SIAL266655-100GEA 104.95 EUR
SIAL266655-100G SIAL266655-500G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488