Tlačiť
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
203076-25G 203076-5G
SIAL203076-25GEA 1019.25 EUR
SIAL203076-25G SIAL203076-5G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
Teplota varu: 2870 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488