Kobalt ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44524.BQ
44524.BU
44524.BQEA
92.66
EUR
44524.BQ
44524.BU
Kobalt ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈15.8g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Teplota varu: 2870 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |