Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder -400 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44085.30
44085.A1
44085.30EA
541.56
EUR
44085.30
44085.A1
Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder -400 mesh
Kobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 OSN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,02488 |