Tlačiť
Kobalt ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41605.18 41605.30
41605.18EA 159.82 EUR
41605.18 41605.30
Kobalt ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Kobalt
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488