Tlačiť
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40183.FF 40183.FI
40183.FFEA 280.79 EUR
40183.FF 40183.FI
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Kobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488