Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40182.FI
40182.GH
40182.FIEA
301.22
EUR
40182.FI
40182.GH
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈5.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |