Kobalt ≥99.9% (metals basis), foil 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39715.KG
39715.KJ
39715.KGEA
236.73
EUR
39715.KG
39715.KJ
Kobalt ≥99.9% (metals basis), foil 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Kobalt
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈2.83g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |