Tlačiť
Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39671.14 39671.22
39671.14EA 181.45 EUR
39671.14 39671.22
Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Kobalt
Purity: 99.95% Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488