Kobalt ≥99.5% (metals basis excluding Ni), pieces ≤ 12 mm (0.47 in) for vacuum deposition (Ni ∼ 1%)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36375.18
36375.30
36375.18EA
265.57
EUR
36375.18
36375.30
Kobalt ≥99.5% (metals basis excluding Ni), pieces ≤ 12 mm (0.47 in) for vacuum deposition (Ni ∼ 1%)
Kobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |