Tlačiť
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10946.BU 10946.BY
10946.BUEA 200.68 EUR
10946.BU 10946.BY
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈7.00g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488