Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10867.HF
10867.DJ
10867.HFEA
489.49
EUR
10867.HF
10867.DJ
Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈10.1g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |