Tlačiť
Kobalt ≥99.998% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10610.06 10610.14 10610.A1
10610.06EA 150.21 EUR
10610.06 10610.14 10610.99
Kobalt ≥99.998% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Kobalt
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870
Teplota tavenia: 1495
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488