Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder -60 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10456.22
10456.36
10456.22EA
195.47
EUR
10456.22
10456.36
Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder -60 mesh
Kobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 OSN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,02488 |