Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder 1.6 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10455.09
10455.22
10455.36
10455.09EA
116.96
EUR
10455.09
10455.22
10455.36
Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder 1.6 µm
Kobalt
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Mw: 58.93 Teplota varu: 2870 Teplota tavenia: 1495 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 OSN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,02488 |