Kobalt ≥99.9% (metals basis), pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10454.22
10454.36
10454.A3
10454.22EA
129.56
EUR
10454.22
10454.36
10454.A3
Kobalt ≥99.9% (metals basis), pieces
Kobalt
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-48-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Teplota varu: 2870 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010935 Číslo CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |