Tlačiť
Wolfram ≥99% (metals basis), powder -50+100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 669.07 EUR
45379.A3 45379.36 45379.22
Wolfram ≥99% (metals basis), powder -50+100 mesh
Tungsten
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
OSN: 3089
ADR: 4.1,III