Wolfram ≥99.95% (metals basis), powder APS <1 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44210.22
44210.36
44210.A3
44210.22EA
206.58
EUR
44210.22
44210.36
44210.A3
Wolfram ≥99.95% (metals basis), powder APS <1 µm
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Dark grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |