Tlačiť
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
10400.09EA 76.61 EUR
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Tungsten
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Powder Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
OSN: 3089
ADR: 4.1,III