Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44476.BS
44476.BW
44476.BSEA
120.34
EUR
44476.BS
44476.BW
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈3.7g/cm, Temper: soft
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Teplota varu: 5660 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |