Tlačiť
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44191.H4 44191.H9
44191.H4EA 126.18 EUR
44191.H4 44191.H9
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Mw: 183.84
Teplota varu: 5660
Teplota tavenia: 3410
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945