Tlačiť
Wolfram 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42807.H2 42807.H7
42807.H2EA 269.58 EUR
42807.H2 42807.H7
Wolfram 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.61g/m MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Mw: 183.84
Teplota varu: 5660
Teplota tavenia: 3410
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945