Tlačiť
Wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40924.FL 40924.GT 40924.HB
40924.FLEA 359.41 EUR
40924.FL 40924.GT 40924.HB
Wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Mw: 183.84
Teplota varu: 5660
Teplota tavenia: 3410
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945