Wolfram, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40923.FL
40923.GT
40923.HB
40923.FLEA
253.51
EUR
40923.FL
40923.GT
40923.HB
Wolfram, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Teplota varu: 5660 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |