Wolfram ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10414.FG
10414.FY
10414.GD
10414.GW
10414.HB
10414.FGEA
144.81
EUR
10414.FG
10414.FY
10414.GD
10414.GW
10414.HB
Wolfram ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈12g/25x50mm
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Teplota varu: 5660 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |