Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10411.G1
10411.G5
10411.G9
10411.G1EA
99.74
EUR
10411.G1
10411.G5
10411.G9
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈15.2g/m
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Mw: 183.84 Teplota varu: 5660 Teplota tavenia: 3410 Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |