Wolfram 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10405.H4
10405.I2
10405.H4EA
273.58
EUR
10405.H4
10405.I2
Wolfram 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈0.009g/m
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Mw: 183.84 Teplota varu: 5660 Teplota tavenia: 3410 Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |