Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10403.BQ
10403.BU
10403.BQEA
247.55
EUR
10403.BQ
10403.BU
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈24.4g/cm
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Mw: 183.84 Teplota varu: 5660 Teplota tavenia: 3410 Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |