Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.25 mm (0.049 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00895.G2
00895.G6
00895.G2EA
152.83
EUR
00895.G2
00895.G6
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.25 mm (0.049 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈23.7g/m
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Mw: 183.84 Teplota varu: 5660 Teplota tavenia: 3410 Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |